Learn More
L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30311200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311200 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311200 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA4810151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride
CAS 13404-22-3
Formula molecolare C7H16ClNO2
Quantità 1 g
Sinonimo L-Alanine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, tert-Butyl L-Alaninate Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 181.66
Peso formulazione 181.087