Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-allo-Threonine, 99%
Codice prodotto. 10387561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10387561 250 mg Glass Bottle 250mg
10041701 100 mg Glass Bottle 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10387561 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 198542500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 28954-12-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28954-12-3
Formula molecolare C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD00064268
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
Sinonimo l-allo-threonine, l-allothreonine, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, l +-allo-threonine, allo-l-threonine, h-allo-thr-oh, allothreonine, allo-threonine, unii-hcq253ckvk, dl-allo-threonine
PubChem CID 99289
ChEBI CHEBI:28718
IUPAC Name (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
SMILES C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-allo-Threonine
Nota nome 99%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, III, 1629
Rotazione specifica +8° to +10° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Condizione di rotazione specifica + 9.00 (20.00°C c=2,H2O)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 119.12
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder