Learn More
L-allo-Threonine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-allo-Threonine |
| CAS | 28954-12-3 |
| Formula molecolare | C4 H9 N O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | L-Allothreonine, Allothreonine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Allothreonine, (S)-allo-Threonine, Butanoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, [S-(R*,R*)]-, L-allo-Threonine, NSC 206283, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, allo-L-Threonine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.12 |
| Peso formulazione | 119.0582 |