Specifica
| Materiale o nome chimico | L-alpha-Amino-N-Butyric acid |
| Punto di fusione | >300°C |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | CH3CH2CH(NH2)COOH |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 1720935 |
| Peso formulazione | 103.12 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |