Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-Lecithin, granular, from soybean oil
Codice prodotto. 10299500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10299500 250 g Plastic Bottle 250g
10494501 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10299500 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 413102500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
L-alpha-Lecithin, >-97% (phospholipids) min. (as acetone insoluble), C42H80NO8P, CAS Number-8002-43-5 | CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 750 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8002-43-5
Formula molecolare C42H80NO8P
Molecular Weight (g/mol) 750
Numero MDL MFCD00082428
InChI Key JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Sinonimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC Name [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico L-α-Lecithin
Nota nome Source: Soybean
Acidità 35mg KOH/g max.
Colore Tan or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 5483
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 750
Percent Purity ≥97% (phospholipids) min. (as acetone insoluble)
Materia insolubile 0.02% max. (in hexane)
Forma fisica Granules