Learn More
L(-)-alpha-Methylbenzylamine, 99+%, (99% ee)
Codice prodotto. 10041760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041760 25 g Bottiglia in vetro 25g
10573891 100 g Bottiglia in vetro 100g
11945241 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10041760 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151830250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2627-86-3
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
InChI Key RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC Name (1S)-1-phenylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-α-Methylbenzylamine
Punto di fusione -10.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C to 189.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Eccesso enantiomerico > 98.5%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.5270
Quantità 25 g
Beilstein 12,1093
Fieser 01,838; 02,271; 03,199; 05,441; 06,457; 11,411; 12,319; 13,185; 14,257; 17,276
Indice di Merck 14,6026
Gravità specifica 0.94
Rotazione specifica (20°C, 589nm) < -39° (neat)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-a-Methylbenzylamine
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.