Chiral derivatization reagent
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | L(-)-α-Methylbenzylamine |
| Punto di fusione | -10.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.9400g/mL |
| Punti di ebollizione | 187.0°C to 189.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 71°C |
| Eccesso enantiomerico | > 98.5% |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5CH(CH3)NH2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- L(-)-a-Methylbenzylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.