Learn More
L-Alpha-Phosphatidyl-L-serine Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30012616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012616 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30012616 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3537385MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-alpha-Phosphatidyl-L-serine Sodium Salt (Technical Grade)
CAS 321595-13-5
Formula molecolare C42H81NNaO10P
Quantità 5 mg
Sinonimo (2R)-2,3-bis[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Hydrogen Phosphate (Ester) L-Serine Sodium Salt, (R)-2,3-Bis[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Hydrogen Phosphate (Ester) L-Serine Sodium Salt, 1,2-Distearoyl phosphatidyl Serine Sodium Salt, 1,2-Distearoyl-sn-3-glycerophosphoserine Sodium Salt, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphatidylserine Sodium Salt, DSPS Sodium Salt, Distearoylphosphatidylserine Sodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OC[C@H](N)C(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name sodium;[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl] [(2R)-2,3-di(octadecanoyloxy)propyl] phosphate
Molecular Weight (g/mol) 814.07
Peso formulazione 813.5496