Learn More
L(+)-Amethopterin hydrate, 99%
Codice prodotto. 10491631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10491631 100 mg Glass Bottle 100mg
10002690 25 mg Glass Bottle 25mg
10066203 500 mg Glass Bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10491631 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208101000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
L(+)-Amethopterin hydrate, CAS # 133073-73-1, is an effective inhibitor of dihydrofolate reductase, which may have anti-tumor activity. | CAS: 133073-73-1 | C20H22N8O5 | 454.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • L(+)-Amethopterin hydrate, is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase
  • It has tumoricidal activity
Applications
  • L(+)-Amethopterin hydrate is an inhibitor of dihydrofolate reductase
  • It can be used in anti-tumor studies
  • It is a cell cycle arrest agent, which can inhibit synthesis of DNA, RNA, and proteins
  • It can also inhibit production of pro-inflammatory cytokines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133073-73-1
Formula molecolare C20H22N8O5
Molecular Weight (g/mol) 454.45
Numero MDL MFCD00150847
InChI Key FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
Sinonimo l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
PubChem CID 45157423
IUPAC Name (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid;dihydrate
SMILES CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Amethopterin hydrate
Punto di fusione 195°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 mg
Indice di Merck 14, 5985
Rotazione specifica + 21.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in dilute hydrochloric acid,soluble in dilute solutions of alkali hydroxides a
Peso formulazione 454.44
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Amethopterin hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico