Learn More
L-Anserine, TRC
Codice prodotto. 30012728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012728 5 g 5g
30010609 10 g 10g
30006699 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012728 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6782535G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 584-85-0
Formula molecolare C10 H16 N4 O3
Molecular Weight (g/mol) 240.26
Sinonimo β-Alanyl-3-methyl-L-histidine, Anserine (8CI), Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, L- (7CI), L-Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, β-Alanyl-3-methyl-L-histidine, 1: PN: WO2009033771 PAGE: 100 claimed protein, L-Anserine, Marine Active
IUPAC Name (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(3-methylimidazol-4-yl)propanoic acid
SMILES Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(=O)O
Especificaciones
Materiale o nome chimico L-Anserine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H16N4O3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Peso formulazione 240.1222
Percent Purity >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.