Learn More
L-(+)-Arabinose, ≥98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11427800 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427800 500 g 500g
11417800 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11427800 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210070690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00€
    630.00€ / 500g
    Risparmia 32.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
CAS: 5328-37-0 | Formula: C5H10O5 | Weight: 150.13 g/mol
Identificatori chimici
CAS 5328-37-0
Formula molecolare C5H10O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
InChI Key PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Sinonimo l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
IUPAC Name (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Arabinose
Colore White
Densità 1.585g/mL at 20°C
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Quantità 500 g
Peso formulazione 150.1
Forma fisica Powder