Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Arabinose, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 15299285 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15299285 100 g 100g
15289285 25 g 25g
15209295 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15299285 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 365181000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-72-9
Formula molecolare C5H10O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
InChI Key SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Sinonimo beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC Name (4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Arabinose
Punto di fusione 155.0°C to 160.0°C
Residuo della combustione 0.3% max
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantità 100 g
Beilstein 31,32
Indice di Merck 10,783
Rotazione specifica + 103.00
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 150.13
Percent Purity 99%
Grado Biochimica