Learn More
L(+)-Arabinose, 99+%
Codice prodotto. 10509980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10509980 25 g Plastic bottle 25g
10023213 100 g Plastic bottle 100g
11996891 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10509980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104980250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-72-9
Formula molecolare C5H10O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
InChI Key SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Sinonimo beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC Name (4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Arabinose
Punto di fusione 155.0°C to 160.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 31,32
Indice di Merck 10,783
Rotazione specifica + 103.00
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 150.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder