Specifica
| Materiale o nome chimico | L-(+)-Arabinose |
| CAS | 5328-37-0 |
| Densità | 1.585g/mL (20°C) |
| Formula molecolare | C5H10O5 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l |
| InChI Key | PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N |
| SMILES | C(C(C(C(C=O)O)O)O)O |
| IUPAC Name | (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.13 |
| Vedi altri risultati |