Learn More
L(+)Arabinose, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10549950 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10549950 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10549950 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/8280/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 5328-37-0
Punto di fusione 155°C
Colore White
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C5H10O5
Numero MDL 135866
Quantità 25 g
InChI Key PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C=O
IUPAC Name 2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Peso formulazione 150.13g/mol
Forma fisica Solid