Learn More
L-(+)-Arabinose, MedChemExpress
Descrizione
L-(+)-Arabinose selectively inhibits intestinal sucrase activity in a noncompetitive manner and suppresses the plasma glucose increase due to sucrose ingestion.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-(+)-Arabinose |
| CAS | 5328-37-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H10O5 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | H2O : 500 mg/mL (3330.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (333.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C[C@@H]([C@H]([C@H](CO)O)O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.13 |
| Peso formulazione | 150.13 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only