Learn More
L-Arabinose, TRC
Codice prodotto. 30335668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335668 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7641801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arabinopyranose
CAS 87-72-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C5 H10 O5
Quantità 1 g
Sinonimo L-Arabinopyranose, L-Arabinose
InChI Formula InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m0/s1
SMILES O[C@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (3R,4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tetrol
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Peso formulazione 150.0528
Percent Purity >95