Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Arginine, 98+%
Codice prodotto. 11412388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11412388 500 g 500g
11498850 25 g 25g
11402388 100 g 100g
11422388 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11412388 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore A15738.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
L-Arginine is used for heart and blood vessel conditions which includes congestive heart failure (CHF), chest pain, high blood pressure and coronary artery disease. It plays a vital role in the treatment of cardiovascular disease due to it being antiatherogenic, anti-ischemic, antiplatelet and antithrombotic. It acts as a growth stimulant and is involved in the treatment of erectile dysfunction in men. It is an important ingredient of tooth paste which provides effective relief for sensitive teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
Notes
Air sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-79-3
Formula molecolare C6H14N4O2
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00002635
InChI Key ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine
Punto di fusione 226°C (decomposition)
Intervallo percentuale saggio 98+%
Beilstein 1725413
Indice di Merck 14,780
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
IUPAC Name 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
Quantità 500 g
Peso formulazione 174.2
Sensibilità Air Sensitive
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Arginine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-arginine