Learn More
L(+)-Arginine, 98+%
Codice prodotto. 10284030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10284030 500 g Plastic Bottle 500g
10664752 100 g Plastic Bottle 100g
10115003 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
11330496 10 kg Plastic Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10284030 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104995000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-79-3
Formula molecolare C6H14N4O2
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00002635
InChI Key ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Arginine
Nota nome 98+%
Ammonio 200ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98+%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica +25.8° to +28.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) on dried substance
Solfato 300ppm max.
Cenere solfata 0.1% max.
Quantità 500 g
Peso formulazione 174.2
Percent Purity ≥98.0% (on dry substance)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Arginine