Learn More
L-Arginine, 99%, [Free Base], MP Biomedicals
Codice prodotto. 11445072 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11445072 500 g
11425072 25 g
11435072 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445072 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219462690
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Identificatori chimici
CAS 74-79-3
Formula molecolare C6H14N4O2
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00002635
InChI Key ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC Name 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine, 99%
Nota nome Free Base
Quantità 500 g
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 100%
Grado Cell Culture