Learn More
L-Arginine, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11323929 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323929 1 kg 1kg
11303929 100 g 100g
11313929 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11323929 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210073691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    336.00€ / 1kg
    Risparmia 17.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Identificatori chimici
CAS 74-79-3
Formula molecolare C6H14N4O2
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00002635
InChI Key ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine free base
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 174.2
Grado Cell Culture
Forma fisica Powder