Learn More
L-Arginine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10122090 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10122090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10122090 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/8300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 223°C
CAS 74-79-3
pH 10.5 to 12
Colore White
Formula molecolare C6H14N4O2
Imballaggio Plastic Powder Jar
Numero MDL 2635
InChI Key ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC Name 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Quantità 25 g
Peso formulazione 174.2g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Arginine