Learn More
L-Arginine, Free Base, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10041693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10041693 100 g Poly Bottle 100g
10421725 500 g Poly Bottle 500g
10368364 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10041693 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2505100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
L-Arginine is an essential amino acid used in biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-79-3
Formula molecolare C6H14N4O2
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00002635
InChI Key ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine, Free Base
Punto di fusione 223°C
pH 11.4
Colore White
Identificazione Pass Test
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Perdita all'essiccatura 0.3% max.
Imballaggio Poly Bottle
Rotazione specifica +26.3 to +27.7° (+ or -)
Indice di Merck 15, 770
Quantità 100 g
Peso formulazione 174.12
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Arginine