Learn More
L-Arginine, Free Base, Fisher BioReagents
Catalog Number p-24504
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
74-79-3
C6H14N4O2
174.20
MFCD00002635
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
6322
CHEBI:16467
(2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
74-79-3
C6H14N4O2
174.20
MFCD00002635
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
6322
CHEBI:16467
(2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
L-Arginine is an essential amino acid used in biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L-Arginine, Free Base
Punto di fusione 223°C
pH 11.4
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Identificazione Pass Test
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Perdita all'essiccatura 0.3% max.
Indice di Merck 15, 770
Imballaggio Poly Bottle
Rotazione specifica +26.3 to +27.7° (+ or -)
Peso formulazione 174.12
Percent Purity ≥99%
Quantità 100 g
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Arginine