Learn More
Thermo Scientific™ L-Arginine-HCl, 13C6, 15N4 for SILAC
Codice prodotto. 10065703 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10065703 50 mg 50mg
12166480 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10065703 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 89990
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Study protein expression by mass spectrometry with mass variants of lysine, arginine and other amino acids to perform stable isotope labeling with amino acids in cell culture.
Thermo Scientific™ Heavy and Light Amino Acids are used to specifically analyze protein expression by mass spectrometry using stable isotope labeling with amino acids in cell culture (SILAC) quantification kits.
SILAC is a powerful method to identify and quantify relative differential changes in complex protein samples. This approach entails the in vivo metabolic incorporation of “heavy“ 13C- or 15N-labeled amino acids into proteins followed by mass spectrometry (MS) for the accelerated and comprehensive identification, characterization and quantitation of proteins.
Highlights:
  • Efficient – 100% label incorporation into proteins of living cells
  • Flexible – different isotopes of heavy and/or light amino acids for arginine, lysine, leucine and proline enable the quantitation of peptides derived from MS-grade proteases
  • Multiplex capabilities – several alternative isotopes of arginine and lysine are available that allow the analysis of multiple treatment conditions in each experiment
  • High-quality supplements – heavy amino acids with >99% isotope purity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mass Spectrometer
Product Type Amino Acids
Content And Storage Store at room temperature.
Label or Dye Mass Isotope of Amino Acid
Shipping Condition Room Temperature
Starting Material Cells
Tipo di prodotto finale Protein
Metodo di rilevamento Mass Spectrometry
Workflow Step Protein Labeling
Quantità 50 mg
Forma Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Arginine-HCl, 13C6, 15N4 for SILAC
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-L-arginine hydrochloride