Learn More
L-Arginine hydrochloride, 98.5 to 101.5%
Codice prodotto. 15855258 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 15855258
Marca: Thermo Scientific J11500.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1119-34-2 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1119-34-2
Formula molecolare C6H15ClN4O2
Molecular Weight (g/mol) 210.662
Numero MDL MFCD00064550
InChI Key KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Sinonimo l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC Name (2 S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine hydrochloride
Punto di fusione 216°C (decomposition)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare NH2C(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH.HCl
Beilstein 3631658
Densità 1.42
Quantità 1 kg
Peso formulazione 210.66
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Gravità specifica 1.42
Forma fisica Crystalline Powder