Learn More
L(+)-Arginine Hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10736131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10736131 100 g Plastic bottle 100g
10684942 25 g Plastic bottle 25g
10772564 500 g Plastic bottle 500g
11975591 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10736131 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105001000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1119-34-2
Formula molecolare C6H14N4O2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 210.67
Numero MDL MFCD00064550
InChI Key KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Sinonimo l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Arginine hydrochloride
Punto di fusione 226°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,77
Rotazione specifica + 22
Informazioni di solubilità Solubility in water: 75.1g/100g (20°C)
Trasmittanza 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 210.67
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals