Learn More
L-Arginine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
L-Arginine hydrochloride ((S)-(+)-Arginine hydrochloride) is the nitrogen donor for synthesis of nitric oxide, a potent vasodilator that is deficient during times of sickle cell crisis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Arginine hydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H15ClN4O2 |
| Sinonimo | (S)-(+)-Arginine hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (474.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 210.66 |
| Quantità | 1 g |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only