Learn More
L-Arginine, Hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11393929 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11393929 1 kg 1kg
11373929 100 g -
11383929 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11393929 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210074391
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00002635
Sinonimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.992
Formula molecolare C6H15ClN4O2
InChI Key KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
SMILES [H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 210.66
Quantità 1 kg
Peso formulazione 210.662
Forma fisica Crystalline Powder