Learn More
L-Arginine Hydrochloride, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Arginine Hydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Formula molecolare | C6H15ClN4O2 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Sinonimo | l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y |
| InChI Key | KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N |
| SMILES | C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 210.662 |
| Quantità | 1 kg |
| Vedi altri risultati |