Learn More
L-Arginine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472529
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472529 1 g -
16421418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16472529 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0455
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress L-Arginine ((S)-(+)-Arginine) is the substrate for the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) to generate NO. L-Arginine is transported into vascular smooth muscle cells by the cationic amino acid transporter family of proteins where it is metabolized to nitric oxide (NO), polyamines, or L-proline.
L-Arginine ((S)-(+)-Arginine) is the substrate for the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) to generate NO. L-Arginine is transported into vascular smooth muscle cells by the cationic amino acid transporter family of proteins where it is metabolized to nitric oxide (NO), polyamines, or L-proline.
Specifications
Materiale o nome chimico L-Arginine
CAS 74-79-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H14N4O2
Sinonimo (S)-(+)-Arginine
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (287.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Show More Show Less
Research purposes only