Learn More
L-Arginine, TRC
Codice prodotto. 17978864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
25 g
Dimensione della confezione:
100mg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17978864 25 g 25g
17928564 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17978864 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA76950525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-79-3
Formula molecolare C6 H14 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Sinonimo Arginine, L- (8CI), (S)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid, A 0526, Arginine, L-(+)-Arginine, L-Arg, L-Norvaline, 5-[(aminoiminomethyl)amino]-, L-Ornithine, N5-(aminoiminomethyl)-, L-arginine C Grade, L-α-Amino-δ-guanidinovaleric acid, NSC 206269, Pentanoic acid, 2-amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-, (S)-, L-Arginine
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid
SMILES N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine
Nomi componenti o analita L-Arginine
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 25 g
Peso formulazione 174.1117
Percent Purity >95%