Learn More
L-Arginine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10143483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10143483 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10143483 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP370100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine
Punto di fusione 223°C
Ammonio 0.02% max.
CAS 74-79-3
Arsenico (As) 1ppm max.
pH 11.4
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Identificazione Pass Test
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.0 %
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Altri aminoacidi Not Detected
Formula molecolare C6H14N4O2
Imballaggio Glass Bottle
Numero MDL MFCD00002635
Residuo dopo la combustione 0.1% max.
Rotazione specifica 26.9 to 27.9° (+ or -)
Indice di Merck 15, 770
Stato di soluzione (%T) 98% min.
Sinonimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
Vettore alfa Arginine
InChI Key ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Quantità 100 g
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 98.5 to 101.0%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Arginine