Learn More
R&D Systems™ L-Ascorbic acid
Codice prodotto. 18063932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18063932 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18063932 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4055/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.89€
    96.60€ / 50mg
    Risparmia 10.29€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Enhances the generation of iPSCs; increases reprogramming efficiency
Inhibitor of Cav3.2 channels (IC50 = 6.5 μM); displays no effect on Cav3.1 or Cav3.3 channels heterologously expressed in HEK 293 cells. Also enhances the generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) from mouse and human somatic cells by increasing reprogramming efficiency. Naturally occurring antioxidant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ascorbic acid
CAS 50-81-7
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C6H8O6
Peso formulazione 176.12
Purezza >99%
Peso molecolare 176.12