Learn More
R&D Systems™ L-Ascorbic acid
Codice prodotto. 30000405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30000405 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30000405 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore TB4055RMU/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    633.21€
    575.40€ / 500mg
    Risparmia 57.81€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. L-Ascorbic acid synthesized to Ancillary Material Grade
TB4055-RMU is an Ancillary Material Grade version of product L-Ascorbic acid (Cat. No. 4055). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies. Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Oxo-L-gulofuranolactone
CAS 50-81-7
Quantità 500 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio iPSC Generation
Formula molecolare C6H8O6
Purezza 99%