Learn More
L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471089
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471089 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY107837
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) is a long-acting vitamin C derivative that can stimulate collagen formation and expression.
L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) can be used as a culture medium supplement for the osteogenic differentiation of human adipose stem cells (hASCs). L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) increases alkaline phosphatase (ALP) activity and expression of runx2A in hASCs during the osteogenic differentiation.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium
CAS 66170-10-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6Na3O9P
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium
Informazioni di solubilità H2O : 150 mg/mL (465.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (18.63 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O[C@@H](CO)[C@@H](O1)C(O[Na])=C(OP(O[Na])(O[Na])=O)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 322.05
Peso formulazione 322.05
Percent Purity 98.57%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only