Learn More
L-Ascorbic acid, ≥98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11353949 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11353949 100 g
11343949 25 g
11363949 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11353949 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210076980
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Formula molecolare C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Numero MDL MFCD00064328
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinonimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC Name (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ascorbic acid
Colore White to Yellow
Densità 1.65g/cm3
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Quantità 100 g
Peso formulazione 176.1
Forma fisica Crystalline Powder