Learn More
L-Ascorbic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11473523 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473523 500 g 500g
11458952 100 g 100g
11483523 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473523 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/8880/53
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
L-Ascorbic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Formula molecolare C6H8O6
Numero MDL 64328
Specifica
Punto di fusione 190°C
Colore White
pH 2.1 to 2.6
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
Peso formulazione 176.13g/mol
Forma fisica Solid