Learn More
L(+)-Ascorbic Acid, 99%
Codice prodotto. 10152370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10152370 100 g Plastic bottle 100g
10336310 500 g Plastic bottle 500g
10002643 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10152370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105021000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Formula molecolare C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Numero MDL MFCD00064328
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinonimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Ascorbic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 190.0°C to 192.0°C
Colore White
pH 2.1 to 2.6 (5% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodimetry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 18, IV, 3038
Indice di Merck 15, 819
Rotazione specifica + 20.50
Informazioni di solubilità (5% in water) Passes test
Peso formulazione 176.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals