Learn More
L-Ascorbic Acid Crystalline MP Biomedicals
Codice prodotto. 11373949 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11373949 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11373949 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210076991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    153.30€ / 1kg
    Risparmia 7.70€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
High-quality L(+)-Ascorbic acid suitable for biochemical research applications.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Densità 1.65 (water = 1)
Formula molecolare C6H8O6
Numero MDL MFCD00064328
Quantità 1 kg
Sinonimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Molecular Weight (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Peso formulazione 176.12
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline