Learn More
L-Ascorbic acid sodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482069
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16482069 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0166A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-03-2027
MedChemExpress L-Ascorbic acid sodium salt (Sodium L-ascorbate), an electron donor, is an endogenous antioxidant agent. L-Ascorbic acid sodium salt inhibits selectively Cav3.2 channels with an IC50 of 6.5 μM. L-Ascorbic acid sodium salt is also a collagen deposition enhancer and an elastogenesis inhibitor.
L-Ascorbic acid sodium salt (Sodium L-ascorbate), an electron donor, is an endogenous antioxidant agent. L-Ascorbic acid sodium salt inhibits selectively Cav3.2 channels with an IC50 of 6.5 μM. L-Ascorbic acid sodium salt is also a collagen deposition enhancer and an elastogenesis inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ascorbic acid sodium salt
CAS 134-03-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H7NaO6
Quantità 1 g
Sinonimo Sodium L-ascorbateVitamin C sodium salt
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (504.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](CO)[C@]1([H])C(O[Na])=C(O)C(O1)=O
Molecular Weight (g/mol) 198.11
Peso formulazione 198.11
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Crystals
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only