Learn More
L-Ascorbic Acid Sodium Salt, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11446272 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11446272 1 kg
11426272 25 g
11436272 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11446272 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210289091
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Identificatori chimici
CAS 134-03-2
Formula molecolare C6H7NaO6
Molecular Weight (g/mol) 198.11
Numero MDL MFCD00082340
InChI Key IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Sinonimo sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-diidrossietil]-3,4-diidrossi- 2H-furano-5-one;idrogeno molecolare;sodio
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ascorbic Acid Sodium Salt
Nota nome Antimicrobial, Antioxidant, Reductant for the isolation of chloroplasts
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 1 kg
Peso formulazione 198.11
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder