Learn More
L-Ascorbic Acid (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10061793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10061793 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10061793 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP351500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Ascorbic Acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vettore alfa Ascorbic Acid
Materiale o nome chimico L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Punto di fusione 190°C
Colore Yellow
Densità 1.65g/cm³
Residuo della combustione 0.1% max.
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H8O6
Numero MDL MFCD00064328
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 819
Rotazione specifica 20.5 to 21.5° (+ or -)
Sinonimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Molecular Weight (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Peso formulazione 176.13
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Solid