Learn More
L(+)-Ascorbyl palmitate, specified according to requirements of USP/Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15100337 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15100337 25 g 25g
15214774 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15100337 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449480250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-66-6
Formula molecolare C22H38O7
Molecular Weight (g/mol) 414.54
Numero MDL MFCD00005377
InChI Key NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC Name [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl] hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Ascorbyl palmitate
Punto di fusione 111°C to 115°C
Punti di ebollizione 250°C
Residuo della combustione 0.1% max
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 414.53