Learn More
L-Asparagine, 99% [Anhydrous], MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Asparagine, 99% [Anhydrous] |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 132.1 |
| Grado | Cell Culture |
| Forma fisica | Crystals |