Learn More
L-Asparagine, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Asparagine |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | H2NCOCH2CH(NH2)CO2H |
| Rotazione specifica | + 34.50 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents |
| Acqua | 1% max. |
| Condizione di rotazione specifica | + 34.50 (20.00°C c=10,2N HCl) |
| Vedi altri risultati |