Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Asparagine monohydrate, 99%
Codice prodotto. 10164430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10164430
Marca: Thermo Scientific Chemicals 175271000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
L(+)-Asparagine monohydrate, 99%, C4H10N2O4, CAS Number-5794-13-8, asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, asparagine, asparagine nf, l-asparagine hydrate, h-asn-oh.h2o, unii-2pd79vf521, l-asparagine monohydrate, l-asparagine, monohydrate, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, 250g | CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5794-13-8
Formula molecolare C4H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 150.134
Numero MDL MFCD00151038
InChI Key RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Sinonimo l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC Name (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid;hydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Asparagine monohydrate
Punto di fusione 233.0°C to 235.0°C
Nota nome 99%
Ammonio 1000ppm max.
Arsenico (As) 1ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 210ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 11.5% to 12.5% (130°C, 3 hrs)
Altri aminoacidi 1% max. (TLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Rotazione specifica + 35.00
Solfato 280ppm max.
Trasmittanza 98% min. (c=2, H2O, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Quantità 100 g
Peso formulazione 150.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder