Learn More
L-Aspartate de magnesium salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11493251 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493251 1 kg
11483251 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493251 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215040691
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity magnesium salt of L-aspartic acid for research or manufacturing applications.
  • CAS Number: 18962-61-3
  • Molecular Formula: C8H12N2O8Mg
  • Molecular Weight: 288.5 (anhydrous)
  • EC Number: 242-703-7
  • MDL Number: MFCD00044935
  • Optical Rotation: +20°
  • pH: 6.5
  • Solubility: Freely soluble in water
  • Hazard Statement: H317
  • Usage: For research or further manufacturing use only; not for direct human use
Identificatori chimici
CAS 18962-61-3
Formula molecolare C8H10MgN2O8-2
Molecular Weight (g/mol) 286.479
InChI Key XBYSRGUYNYEVEJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo l-aspartic acid magnesium salt
PubChem CID 131850428
IUPAC Name magnesium;2-azanidylbutanedioate;hydron
SMILES [H+].[H+].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico L-Aspartate de magnesium salt
Colore White
Quantità 1 kg
Peso formulazione 288.5 (Anhydrous)
Grado Research
Forma fisica Crystalline Powder