Learn More
L-Aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30179002
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179002 5 g 5g
30178940 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179002 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7889305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3057-74-7
Formula molecolare C8H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 189.21
Sinonimo L-Aspartic Acid 4-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (S)-2-Amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic Acid, Aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, L-Aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, beta-tert-Butyl L-Aspartate, beta-tert-Butyl Aspartate
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
Peso formulazione 189.1001