Learn More
L-Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate, ≥98% (dry basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15875258 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15875258 1 kg Flacone in plastica 1kg
15885258 10 kg Flacone in plastica 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15875258 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J11635.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 323194-76-9
Formula molecolare C4H8NNaO5
Molecular Weight (g/mol) 173.10
Numero MDL MFCD00152960
InChI Key PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
PubChem CID 23679051
IUPAC Name sodium;(2S)-2-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoate;hydrate
SMILES O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico L to Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare NH2CH(COOH)CH2COONa·H2O
Peso formulazione 173.1
Imballaggio Flacone in plastica